3-Amino-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC1070O-10G
PC1070O-1G
APOSPC1070O-10GEA
3900
SEK
APOSPC1070O-10G
APOSPC1070O-1G
3-Amino-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃Cl₂F₃N₂ MW: 231,01 g/mol Smältpunkt: 45…48 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00173957 CAS nummer: 175277-67-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |