5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1070M-1G PC1070M-5G
APOSPC1070M-1GEA 895 SEK
APOSPC1070M-1G APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₇FN₄
Smältpunkt: 164…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00102729
CAS nummer: 51516-70-2