4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1070D-100G
PC1070D-25G
PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA
5750
SEK
APOSPC1070D-100G
APOSPC1070D-25G
APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Smältpunkt: 66…68 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00042153 CAS nummer: 57729-79-0 |