2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3,5-Difluor-4-hydroxyanisole
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 940 SEK
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smältpunkt: 67…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115926
CAS nummer: 886498-93-7