2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10677-100G
PC10677-25G
PC10677-5G
APOSPC10677-100GEA
3875
SEK
APOSPC10677-100G
APOSPC10677-25G
APOSPC10677-5G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅HCl₂F₃N₂ Smältpunkt: –48 to –46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09910264 CAS nummer: 16097-64-6 |