4-Bromotetrafluorophenol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PC10598-10G PC10598-1G PC10598-5G
APOSPC10598-10GEA 3350 SEK
APOSPC10598-10G APOSPC10598-1G APOSPC10598-5G
4-Bromotetrafluorophenol 96%
4-Bromotetrafluorophenol
Formel: C₆HBrF₄O
MW: 244,98 g/mol
Kokpunkt: 76…77 °C/4mmHg
Smältpunkt: 38…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06246024
CAS nummer: 1998-61-4