4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10596-25G
PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA
600
SEK
APOSPC10596-25G
APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Smältpunkt: 55…59 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03095000 CAS nummer: 133059-43-5 |