2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10581-1G PC10581-500MG
APOSPC10581-1GEA 1550 SEK
APOSPC10581-1G APOSPC10581-500MG
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Formel: C₉H₉ClFNO
Smältpunkt: 111…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00751062
CAS nummer: 257279-75-7