Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10571-1G PC10571-500MG PC10571-5G
APOSPC10571-1GEA 3250 SEK
APOSPC10571-1G APOSPC10571-500MG APOSPC10571-5G
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₈H₁₂F₅NO₃S
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659540
CAS nummer: 663175-92-6