Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10570-1G PC10570-5G
APOSPC10570-1GEA 2375 SEK
APOSPC10570-1G APOSPC10570-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659538
CAS nummer: 885949-53-1