Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10569-1G
PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA
2150
SEK
APOSPC10569-1G
APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Formel:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S Smältpunkt: 79…81 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06659543 CAS nummer: 885949-57-5 |