Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10568-1G PC10568-5G
APOSPC10568-1GEA 2375 SEK
APOSPC10568-1G APOSPC10568-5G
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659539
CAS nummer: 885949-54-2