Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10567-1G PC10567-500MG PC10567-5G
APOSPC10567-1GEA 3250 SEK
APOSPC10567-1G APOSPC10567-500MG APOSPC10567-5G
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₄F₅NO₃S
Smältpunkt: 96…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659542
CAS nummer: 885949-56-4