Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 2150 SEK
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Smältpunkt: 96…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659541
CAS nummer: 885949-55-3