5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10564-1G PC10564-500MG PC10564-5G
APOSPC10564-1GEA 4125 SEK
APOSPC10564-1G APOSPC10564-500MG APOSPC10564-5G
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₉F₃N₂
Smältpunkt: 89…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659570
CAS nummer: 521267-21-0