2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 1725 SEK
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₀FNO₂
Smältpunkt: 230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659551
CAS nummer: 1647-89-8