1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC10562-1G PC10562-500MG PC10562-5G
APOSPC10562-1GEA 3250 SEK
APOSPC10562-1G APOSPC10562-500MG APOSPC10562-5G
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formel: C₁₆H₁₅FO₂
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659567
CAS nummer: 885949-77-9