1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 3250 SEK
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formel: C₁₅H₁₂FNO₄
MW: 289.27 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659573
CAS nummer: 885949-79-1