(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 570 SEK
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formel: C₁₈H₁₈F₃N₃O
MW: 349,36 g/mol
Smältpunkt: 151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659566
CAS nummer: 885949-76-8