1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 380 SEK
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00456802
CAS nummer: 6921-22-8