2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10538-1G PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA 3700 SEK
APOSPC10538-1G APOSPC10538-250MG
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Formel: C₉H₇BFNO₂
MW: 190.97 g/mol
Smältpunkt: 89…94 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664131
CAS nummer: 745784-10-5