4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 295 SEK
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00799521
CAS nummer: 20372-63-8