3,5-Difluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC10528-1G PC10528-5G
APOSPC10528-1GEA 175 SEK
APOSPC10528-1G APOSPC10528-5G
3,5-Difluoropyridine 98%
3,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kokpunkt: 92…93 °C
Densitet: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 7,2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412222
CAS nummer: 71902-33-5
UN: 1993
ADR: 3,II