3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-3,5-dichloropyridine
PC10524-1G PC10524-5G PC10524-25G
APOSPC10524-1GEA 175 SEK
APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G APOSPC10524-25G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Smältpunkt: 41…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039349
CAS nummer: 823-56-3