2-Fluoronicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Cyano-2-fluoropyridine
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 1375 SEK
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoronicotinonitrile 98%
2-Fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122.1 g/mol
Kokpunkt: 196
Smältpunkt: 27…33 °C
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095082
CAS nummer: 3939-13-7