3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Difluoropicolinonitrile, 2-Cyano-3,5-difluoropyridine
PC10521-25G PC10521-5G
APOSPC10521-25GEA 2475 SEK
APOSPC10521-25G APOSPC10521-5G
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂F₂N₂
MW: 140,09 g/mol
Smältpunkt: 30…34 °C
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03788759
CAS nummer: 298709-29-2