3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10514-1G
PC10514-25G
PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA
260
SEK
APOSPC10514-1G
APOSPC10514-25G
APOSPC10514-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂BrF₃O₂ Smältpunkt: 122…123 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05664065 CAS nummer: 104222-42-6 |