tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1051-250MG PC1051-50MG
APOSPC1051-250MGEA 1100 SEK
APOSPC1051-250MG APOSPC1051-50MG
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂FN₃O₂
MW: 237,24 g/mol
Smältpunkt: 166…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797502
CAS nummer: 155601-71-1