2-Amino-3,5-difluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
PC10505-25G PC10505-5G
APOSPC10505-25GEA 4125 SEK
APOSPC10505-25G APOSPC10505-5G
2-Amino-3,5-difluoropyridine
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₄F₂N₂
Smältpunkt: 52…59 °C
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788760
CAS nummer: 732306-31-9