4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1050-100G
PC1050-25G
APOSPC1050-100GEA
295
SEK
APOSPC1050-100G
APOSPC1050-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅ClF₃N Kokpunkt: 66…67 °C/3mmHg Smältpunkt: 44447 °C Densitet: 1,386 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 95 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007841 CAS nummer: 445-03-4 EINECS: 207-151-3 |