3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 1250 SEK
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₄O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660342
CAS nummer: 177596-38-2