3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 345 SEK
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Smältpunkt: 96…101 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660202
CAS nummer: 886498-89-1