2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-6-picoline
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 1175 SEK
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095064
CAS nummer: 374633-38-2