2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 3250 SEK
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
Smältpunkt: 35…36 °C
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095301
CAS nummer: 171197-80-1