1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 275 SEK
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₃F₂I
Kokpunkt: 86,8…87 °C/740mmHg
Densitet: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 598-39-0