2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 6275 SEK
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃N₃O₂
MW: 269.18 g/mol
Smältpunkt: 224…226 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200983
CAS nummer: 874816-10-1