2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 SEK
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₂
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200968
CAS nummer: 168267-36-5