2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC10367-1G PC10367-500MG PC10367-5G
APOSPC10367-1GEA 3250 SEK
APOSPC10367-1G APOSPC10367-500MG APOSPC10367-5G
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₂
Smältpunkt: 132…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200966
CAS nummer: 886361-78-0