2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10365-1G PC10365-500MG PC10365-5G
APOSPC10365-1GEA 2575 SEK
APOSPC10365-1G APOSPC10365-500MG APOSPC10365-5G
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formel: C₁₀H₉FN₄OS
Smältpunkt: 122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200940
CAS nummer: 886361-60-0