5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 770 SEK
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
Kokpunkt: 170…173 °C
Densitet: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863742
CAS nummer: 766-11-0