N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10360-1G PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA 6275 SEK
APOSPC10360-1G APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Formel: C₁₃H₁₀F₃N₃O₂
MW: 297,24 g/mol
Smältpunkt: 132…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00663373
CAS nummer: 263161-34-8