Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 775 SEK
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
MW: 364,33 g/mol
Smältpunkt: 179…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200917
CAS nummer: 886762-57-8