4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 1125 SEK
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Smältpunkt: 30…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797342
CAS nummer: 875664-48-5