2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 1400 SEK
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Formel: C₈H₈FNO₄S
Smältpunkt: 158…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091617
CAS nummer: 13029-71-5