3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10348-1G PC10348-500MG PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA 2575 SEK
APOSPC10348-1G APOSPC10348-500MG APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₃S
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001310
CAS nummer: 115957-22-7