4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Dihydro-4-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile
PC10344-1G PC10344-250MG
APOSPC10344-1GEA 4125 SEK
APOSPC10344-1G APOSPC10344-250MG
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₇FN₂O
MW: 214,2 g/mol
Smältpunkt: 284…285 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04117821
CAS nummer: 886360-84-5