4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10333-1G
PC10333-25G
PC10333-5G
PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA
260
SEK
APOSPC10333-1G
APOSPC10333-25G
APOSPC10333-5G
APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₇H₅BFNO₂ Smältpunkt: 362…366 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03411549 CAS nummer: 843663-18-3 |