Pentafluorophenyl-4-fluorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10324-1G PC10324-500MG PC10324-5G
APOSPC10324-1GEA 3600 SEK
APOSPC10324-1G APOSPC10324-500MG APOSPC10324-5G
Pentafluorophenyl-4-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-fluorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₆O₃S
Smältpunkt: 46…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975136
CAS nummer: 885950-58-3