Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10323-1G
PC10323-500MG
PC10323-5G
APOSPC10323-1GEA
3250
SEK
APOSPC10323-1G
APOSPC10323-500MG
APOSPC10323-5G
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Formel:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S Smältpunkt: 122…124 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05975133 CAS nummer: 885950-40-3 |