Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10322-1G PC10322-500MG PC10322-5G
APOSPC10322-1GEA 3250 SEK
APOSPC10322-1G APOSPC10322-500MG APOSPC10322-5G
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₆H₇F₅O₃S
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975130
CAS nummer: 885950-37-8